1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
D3665-1G
D3665-5G
TCIAD3665-1GEA
109
EUR
TCIAD3665-1G
TCIAD3665-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formula:
C₉H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 164°C |
Número MDL:
MFCD00022840 Núm. CAS: 2876-08-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |