2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3674-25G D3674-5G
TCIAD3674-25GEA 314 EUR
TCIAD3674-25G TCIAD3674-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formula: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Núm. CAS: 2941-71-1
EINECS: 220-930-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %