2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3678-1G D3678-200MG D3678-5G
TCIAD3678-1GEA 75 EUR
TCIAD3678-1G TCIAD3678-200MG TCIAD3678-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03931293
Núm. CAS: 25121-87-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C