3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3679-1G D3679-200MG
TCIAD3679-1GEA 250 EUR
TCIAD3679-1G TCIAD3679-200MG
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₂Br₂S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000958
Núm. CAS: 392662-65-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C