Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
D3682-1G D3682-5G
TCIAD3682-1GEA 80 EUR
TCIAD3682-1G TCIAD3682-5G
Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate
Formula: C₈H₈O₆S
MW: 232,21 g/mol
Número MDL: MFCD01860087
Núm. CAS: 58416-04-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C