3,5-Dimethyl-1-adamantanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
D3697-1G D3697-5G
TCIAD3697-1GEA 53 EUR
TCIAD3697-1G TCIAD3697-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanol ≥97.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-1-adamantanol
Formula: C₁₂H₂₀O
MW: 180.29 g/mol
Pto. de fusión: 95°C
Número MDL: MFCD00074775
Núm. CAS: 707-37-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C