1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3712-1G
D3712-5G
TCIAD3712-1GEA
52
EUR
TCIAD3712-1G
TCIAD3712-5G
1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione ≥95.0% (por GC)
1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S₂ MW: 250,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00208362 Núm. CAS: 13669-05-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 132.0 to 137.0 deg-C |