N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N-methylformamide, N-Formyl-N,N',N'-trimethylethylenediamine
D3724-25G D3724-5G
TCIAD3724-25GEA 142 EUR
TCIAD3724-25G TCIAD3724-5G
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide
Formula: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD04039895
Núm. CAS: 105669-53-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %