Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D3736-1G
D3736-200MG
TCIAD3736-1GEA
314
EUR
TCIAD3736-1G
TCIAD3736-200MG
Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (by HPLC)
Dibenzo[g,p]chrysene
Formula:
C₂₆H₁₆ MW: 328,41 g/mol |
Núm. CAS:
191-68-4 EINECS: 205-890-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 215.0 to 221.0 deg-C |