Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Allylboronic Acid Diisopropyl Ester
D3738-1G
D3738-5G
TCIAD3738-1GEA
128
EUR
TCIAD3738-1G
TCIAD3738-5G
Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Diisopropyl allylboronate
Formula:
C₉H₁₉BO₂ MW: 170.06 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
51851-79-7 UN: 1993 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (1H-qNMR) | min. 95.0 % |