3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,6-Diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, Pigment Red 255
D3743-25G D3743-5G
TCIAD3743-25GEA 259 EUR
TCIAD3743-25G TCIAD3743-5G
3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Formula: C₁₈H₁₂N₂O₂
MW: 288,31 g/mol
Pto. de fusión: 360°C
Número MDL: MFCD11870113
Núm. CAS: 54660-00-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %