Dimethyl decahydro-2,6-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Decahydro-2,6-naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D3745-25G D3745-5G
TCIAD3745-25GEA 682 EUR
TCIAD3745-25G TCIAD3745-5G
Dimethyl decahydro-2,6-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Dimethyl decahydro-2,6-naphthalenedicarboxylate (mixture of isomers)
Formula: C₁₄H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 140°C
Núm. CAS: 3068-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)