3,6-Dichlorocarbazole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3751-1G
D3751-5G
TCIAD3751-1GEA
38
EUR
TCIAD3751-1G
TCIAD3751-5G
3,6-Dichlorocarbazole ≥96.0% (por GC)
3,6-Dichlorocarbazole
Formula:
C₁₂H₇Cl₂N |
Número MDL:
MFCD00218271 Núm. CAS: 5599-71-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 204.0 to 210.0 deg-C |