1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3752-1G D3752-5G
TCIAD3752-1GEA 35 EUR
TCIAD3752-1G TCIAD3752-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 174°C
Número MDL: MFCD00006451
Núm. CAS: 4916-57-8
EINECS: 225-543-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C