Dibromoisocyanuric acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DBI, 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
D3753-25G D3753-5G
TCIAD3753-25GEA 182 EUR
TCIAD3753-25G TCIAD3753-5G
Dibromoisocyanuric acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dibromoisocyanuric acid
Formula: C₃HBr₂N₃O₃
Pto. de fusión: 309°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00463941
Núm. CAS: 15114-43-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %