2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3755-25G D3755-5G
TCIAD3755-25GEA 179 EUR
TCIAD3755-25G TCIAD3755-5G
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (por GC)
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310,29 g/mol
Núm. CAS: 13291-46-8
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&vid=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C