2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Mercapto-2,5-dimethylfuran, 2,5-Dimethylfuran-3-thiol
D3764-1G D3764-5G
TCIAD3764-1GEA 62 EUR
TCIAD3764-1G TCIAD3764-5G
2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (por GC)
2,5-Dimethyl-3-furanthiol
Formula: C₆H₈OS
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00801026
Núm. CAS: 55764-23-3
EINECS: 259-800-5
UN: 3336
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %