Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid diethyl ester, Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
D3765-25G D3765-5G
TCIAD3765-25GEA 110 EUR
TCIAD3765-25G TCIAD3765-5G
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₄
MW: 254,2800 g/mol
Número MDL: MFCD08062365
Núm. CAS: 144689-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C