2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3766-1G
D3766-5G
TCIAD3766-1GEA
97
EUR
TCIAD3766-1G
TCIAD3766-5G
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyloxazole
Formula:
C₅H₇NO MW: 97,12 g/mol Pto. Ebullición: 108°C |
Número MDL:
MFCD00234124 Núm. CAS: 7208-05-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...