Diazolidinyl urea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D3769-25G D3769-250G
TCIAD3769-25GEA 24 EUR
TCIAD3769-25G TCIAD3769-250G
Diazolidinyl urea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Diazolidinyl urea
Formula: C₈H₁₄N₄O₇
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03547942
Núm. CAS: 78491-02-8
EINECS: 278-928-2
Índice Merck: 14,03000
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %