1,1-Dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fluometuron
D3773-25G D3773-5G
TCIAD3773-25GEA 183 EUR
TCIAD3773-25G TCIAD3773-5G
1,1-Dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
1,1-Dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O
MW: 232,21 g/mol
Número MDL: MFCD00018012
Núm. CAS: 2164-17-2
EINECS: 218-500-4
Índice Merck: 14,04154
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C