2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
D3774-1G D3774-5G
TCIAD3774-1GEA 46 EUR
TCIAD3774-1G TCIAD3774-5G
2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (by HPLC)
2,2'-Dithienyl disulphide
Formula: C₈H₆S₄
MW: 230,38 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00066333
Núm. CAS: 6911-51-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C