Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
D3775-1G D3775-25G D3775-5G
TCIAD3775-1GEA 16 EUR
TCIAD3775-1G TCIAD3775-25G TCIAD3775-5G
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253.30 g/mol
Número MDL: MFCD00005951
Núm. CAS: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %