2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Mercaptopropanone Dimer, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol
D3785-5G D3785-25G
TCIAD3785-5GEA 40 EUR
TCIAD3785-5G TCIAD3785-25G
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (por GC)
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane
Formula: C₆H₁₂O₂S₂
MW: 180,28 g/mol
Número MDL: MFCD00010121
Núm. CAS: 55704-78-4
EINECS: 259-770-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C