Desloratadine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3787-1G
D3787-100MG
TCIAD3787-1GEA
286
EUR
TCIAD3787-1G
TCIAD3787-100MG
Desloratadine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Desloratadine
Formula:
C₁₉H₁₉ClN₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00871949 Núm. CAS: 100643-71-8 Índice Merck: 14,02922 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |