trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-3-(2,5-Dichlorophenyl)-2-propenoic Acid
D3794-25G D3794-5G
TCIAD3794-25GEA 142 EUR
TCIAD3794-25G TCIAD3794-5G
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Número MDL: MFCD03002786
Núm. CAS: 20595-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C