3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3798-1G D3798-25G D3798-5G
TCIAD3798-1GEA 37 EUR
TCIAD3798-1G TCIAD3798-25G TCIAD3798-5G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C8H4Br2S2
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00114806
Núm. CAS: 51751-44-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C