2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3799-1G D3799-200MG
TCIAD3799-1GEA 331 EUR
TCIAD3799-1G TCIAD3799-200MG
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
Formula: C₈H₂Br₂S₃
Número MDL: MFCD11215199
Núm. CAS: 67061-69-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C