Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Najera Catalyst I
D3806-1G D3806-250MG
TCIAD3806-1GEA 260 EUR
TCIAD3806-1G TCIAD3806-250MG
Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer
Formula: C₂₆H₁₆Cl₆N₂O₂Pd₂
MW: 813,97 g/mol
Número MDL: MFCD09038424
Núm. CAS: 287410-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %