Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D3807-1G D3807-250MG
TCIAD3807-1GEA 263 EUR
TCIAD3807-1G TCIAD3807-250MG
Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Di-mu-chlorobis[5-hydroxy-2-[1-(hydroxyimino)ethyl]phenyl]palladium(II) dimer
Formula: C₁₆H₁₆Cl₂N₂O₄Pd₂
Número MDL: MFCD08705289
Núm. CAS: 419581-64-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %