3-(Dodecylthio)propionic acid ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3814-25G
D3814-500G
TCIAD3814-25GEA
32
EUR
TCIAD3814-25G
TCIAD3814-500G
3-(Dodecylthio)propionic acid ≥90.0% (por GC)
3-(Dodecylthio)propionic acid
Formula:
C₁₅H₃₀O₂S |
Núm. CAS:
1462-52-8 EINECS: 215-967-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |