1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3821-5G
D3821-25G
TCIAD3821-5GEA
175
EUR
TCIAD3821-5G
TCIAD3821-25G
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
1,3-Dioxan-2-one
Formula:
C₄H₆O₃ Pto. Ebullición: 135°C |
Número MDL:
MFCD00010440 Núm. CAS: 2453-03-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |