(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S,S)-ip-FOXAP, (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine, (S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
D3822-1G D3822-200MG
TCIAD3822-1GEA 419 EUR
TCIAD3822-1G TCIAD3822-200MG
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Formula: C₂₈H₂₈FeNOP
MW: 481.36 g/mol
Número MDL: MFCD15144869
Núm. CAS: 163169-29-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C