Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3831-25G D3831-5G
TCIAD3831-25GEA 361 EUR
TCIAD3831-25G TCIAD3831-5G
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (por GC)
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether
Formula: C₇H₁₅BrO₃
Pto. Ebullición: 65°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00956116
Núm. CAS: 72593-77-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %