(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3843-1G D3843-5G
TCIAD3843-1GEA 127 EUR
TCIAD3843-1G TCIAD3843-5G
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
Formula: C₂₀H₂₇NOSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690083
Núm. CAS: 848821-58-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6291bef55345b3997f97fe3919bda1ccbca4ba5&vid=d6291bef55345b3997f97fe3919bda1ccbca4ba5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -53.0 deg (C=1, CHCl3)