1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3846-1G D3846-5G
TCIAD3846-1GEA 74 EUR
TCIAD3846-1G TCIAD3846-5G
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥95.0% (por GC)
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide
Formula: C₁₀H₂₃N₂OP
MW: 218,28 g/mol
Núm. CAS: 854929-38-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %