2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3851-1G
D3851-5G
TCIAD3851-1GEA
148
EUR
TCIAD3851-1G
TCIAD3851-5G
2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (por GC)
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formula:
C₉H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 120°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03931560 Núm. CAS: 21211-65-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 72.0 to 77.0 deg-C |