1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3854-5G
D3854-25G
TCIAD3854-5GEA
76
EUR
TCIAD3854-5G
TCIAD3854-25G
1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1,1-Dimethylsemicarbazide
Formula:
C₃H₉N₃O MW: 103,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
22718-49-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |