4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dithiobis(1,2,3-triazole)
D3855-1G
D3855-5G
TCIAD3855-1GEA
123
EUR
TCIAD3855-1G
TCIAD3855-5G
4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Di(1,2,3-triazolyl) Disulphide Hydrate
Formula:
C₄H₄N₆S₂ MW: 200,24 g/mol |
Núm. CAS:
6440-09-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 8.0 % |