2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3857-25G D3857-5G
TCIAD3857-25GEA 230 EUR
TCIAD3857-25G TCIAD3857-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00068058
Núm. CAS: 55745-70-5
EINECS: 259-788-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %