2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3859-25G
D3859-5G
TCIAD3859-25GEA
113
EUR
TCIAD3859-25G
TCIAD3859-5G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formula:
C₁₅H₁₂Br₂ |
Número MDL:
MFCD00099471 Núm. CAS: 28320-32-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |