2,4-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3862-5G D3862-25G
TCIAD3862-5GEA 77 EUR
TCIAD3862-5G TCIAD3862-25G
2,4-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Número MDL: MFCD01859720
Núm. CAS: 58530-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C