(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3867-1G D3867-5G
TCIAD3867-1GEA 195 EUR
TCIAD3867-1G TCIAD3867-5G
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
Formula: C₂₀H₂₇NOSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265100
Núm. CAS: 943757-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&vid=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +57.0 deg (C=1, CHCl3)