1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,12-Dibromoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone
D3871-1G
D3871-5G
TCIAD3871-1GEA
266
EUR
TCIAD3871-1G
TCIAD3871-5G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by HPLC)
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula:
C₂₄H₆Br₂O₆ MW: 550,11 g/mol Pto. de fusión: 360°C |
Número MDL:
MFCD11870875 Núm. CAS: 118129-60-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Drying loss | max. 1.0 % |