Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3875-25G
D3875-5G
TCIAD3875-25GEA
312
EUR
TCIAD3875-25G
TCIAD3875-5G
Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Diphenyl-4-bromo-alpha-chlorobenzylphosphonate
Formula:
C₁₉H₁₅BrClO₃P Pto. de fusión: 107°C |
Núm. CAS:
189099-56-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |