4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester
D3883-1G D3883-5G
TCIAD3883-1GEA 127 EUR
TCIAD3883-1G TCIAD3883-5G
4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (por GC)
4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₂H₁₇F₃O₅SSi
MW: 358,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 866252-52-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %