4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridine
D3886-1G
D3886-5G
TCIAD3886-1GEA
47
EUR
TCIAD3886-1G
TCIAD3886-5G
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ MW: 216.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00233880 Núm. CAS: 17217-57-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |