Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1,10-Phenanthroline)copper(II) Dichloride, Dichloro(1,10-phenanthroline)copper
D3891-1G
D3891-5G
TCIAD3891-1GEA
31
EUR
TCIAD3891-1G
TCIAD3891-5G
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
Formula:
C₁₂H₈Cl₂CuN₂ MW: 314,66 g/mol |
Número MDL:
MFCD00134224 Núm. CAS: 14783-09-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |