3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3906-5G D3906-25G
TCIAD3906-5GEA 30 EUR
TCIAD3906-5G TCIAD3906-25G
3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida
Formula: C₆H₉N₃O
Número MDL: MFCD00003126
Núm. CAS: 934-48-5
EINECS: 213-283-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C