1-Benzhydrylazetidin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Diphenylmethyl)azetidin-3-ol
D3907-25G
D3907-5G
TCIAD3907-25GEA
151
EUR
TCIAD3907-25G
TCIAD3907-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formula:
C₁₆H₁₇NO MW: 239,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD00205109 Núm. CAS: 18621-17-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |